Learn More
CCL24/Eotaxin 2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | CCL24/Eotaxin 2 |
|---|---|
| Konzentration | 0.34 mg/mL |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16891845
|
Proteintech
22306-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
16881845
|
Proteintech
22306-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Eotaxin 2 belongs to the subfamily of small cytokine CC genes. Cytokines are a family of secreted proteins involved in immunoregulatory and inflammatory processes. The CC cytokines are proteins characterized by two adjacent cysteines. The cytokine encoded by this gene displays chemotactic activity on resting T lymphocytes, a minimal activity on neutrophils, and is negative on monocytes and activated T lymphocytes. The protein is also a strong suppressor of colony formation by a multipotential hematopoietic progenitor cell line.Spezifikation
| CCL24/Eotaxin 2 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| O00175, Q9JKC0 | |
| 56221, 6369 | |
| Peptide | |
| Primary | |
| -20°C | |
| CCL24 |
| 0.34 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| C C motif chemokine 24, CCL24, CK beta 6, Ckb 6, Eotaxin 2, MPIF 2, MPIF2, SCYA24, Small inducible cytokine A24 | |
| CCL24 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |