Learn More
CCR2-RA-[R], MedChemExpress
Artikelnummer. 16453977
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16453977 50 mg 50 Milligramm
16448058 10 mg 10 Milligramm
16447836 100 mg 100 Milligramm
16433756 25 mg -
16400528 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16453977 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY50081
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress CCR2-RA-[R] is an allosteric antagonist of the C-C chemokine receptor type 2 (CCR2) with an IC50 of 103 nM.
CCR2-RA-[R] is an allosteric antagonist of the C-C chemokine receptor type 2 (CCR2) with an IC50 of 103 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CCR2-RA-[R]
CAS 512177-83-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H19ClFNO3
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 125 mg/mL (355.32 mM)
SMILES O=C1C(O)=C(C(C)=O)[C@@H](C2CCCCC2)N1C(C(F)=C3)=CC=C3Cl
Molekulargewicht (g/mol) 351.8
Formelmasse 351.8
Reinheit (%) 98.29%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation