Learn More
CCR7 (CD197) Rat anti-Human, BB700, Clone: 3D12, BD Horizon™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 566438
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00810kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15895049
  • 335.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CCR7 (CD197) Monoclonal antibody specifically detects CCR7 (CD197) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CCR7 (CD197)
Monoclonal
Brilliant Blue 700 (BB700)
25 Tests
Primary
Refrigerate (2 to 8°C)
IgG2a κ
Flow Cytometry
3D12
Rat