missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CCR8 (CD198) Mouse anti-Human , PE, Clone: 433H, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
344.00 €
Spezifikation
| Antigen | CCR8 (CD198) |
|---|---|
| Klon | 433H |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugat | PE |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
17237694
|
BD Biosciences
566900 |
25 Tests |
N/A
|
N/A | |||||
|
16690156
|
BD Biosciences
566899 |
100 Tests |
344.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
CCR8 (CD198) Monoclonal antibody specifically detects CCR8 (CD198) in Human samples. It is validated for Flow CytometrySpezifikation
| CCR8 (CD198) | |
| Flow Cytometry | |
| PE | |
| RUO | |
| Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
| Human CCR8 Transfected Cell Line | |
| Primary |
| 433H | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| CCR8; CKR-L1; CKRL1; CMKBR8; CMKBRL2; CY6; GPR-CY6; GPRCY6; MGC129966; MGC1 | |
| IgG2a κ | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with R-PE under optimum conditions, and unconjugated antibody and free PE were removed. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts