Learn More
CCT 137690, MedChemExpress
Artikelnummer. 16466877
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16466877 5 mg 5 Milligramm
16425136 100 mg -
16404178 10 mg 10 Milligramm
16400527 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16466877 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY108045mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress CCT 137690 is a potent and orally available aurora kinase inhibitor with IC50s of 15, 25, and 19 nM for aurora A, B and C, respectively.
CCT 137690 is a potent and orally available aurora kinase inhibitor with IC50s of 15, 25, and 19 nM for aurora A, B and C, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CCT 137690
CAS 1095382-05-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H31BrN8O
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 16.67 mg/mL (30.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC(CN(CC2)CCN2C3=C4C(NC(C5=CC=C(N6CCN(C)CC6)C=C5)=N4)=NC=C3Br)=NO1
Molekulargewicht (g/mol) 551.48
Formelmasse 551.48
Reinheit (%) 99.1%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease