Learn More
Abnova™ CCT6B Recombinant Protein
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH27591 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
Gen-ID (Entrez) | 10693 |
Molekulargewicht | 84.04 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
16165582
|
Abnova™
H00010693-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 07-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16175582
|
Abnova™
H00010693-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 07-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Description
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifications
AAH27591 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
84.04 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CCT6B | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
10693 | |
CCT6B (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
MAAIKAVNSKAEVARAQAALAVNICAARGLQDVLRTNLGPKGTMKMLASGAGDIKLTKDGNVLLDEMQIQHPTASLIAKVATAQDDVTGDGTTSNVLIIGELLKQADLYISEGLHPRIIAEGFEAAKIKALEVLEEVKVTKEMKRKILLDVARTSLQTKVHAELADVLTEVVVDSVLAVRRPGYPIDLFMVEIMEMKHKLGTDTKLIQGLVLDHGARHPDMKKRVEDAFILICNVSLEYEKTEVNSGFFYKTAEEKEKLVKAERKFIEDRVQKIIDLKDKVCAQSNKGFVVINQKGIDPFSLDSLAKHGIVALRRAKRRNMERLSLACGGMAVNSFEDLTVDCLGHAGLVYEYTLGEEKFTFIEECVNPCSVTLLVKGPNKHTLTQVKDAIRDGLRAIKNAIEDGCMVPGAGAIEVAMAEALVTYKNSIKGRARLGVQAFADALLIIPKVLAQNAGYDPQETLVKVQAEHVESKQLVGVDLNTGEPMVAADAGVWDNYCVKKQLLHSCTVIATNILLVDEIMRAGMSSLK | |
CCT-zeta-2/CCTZ-2/Cctz2/TCP-1-zeta-2/TSA303 | |
CCT6B | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |