Learn More
Gibco™ CD 293-AGT™-Medium
Artikelnummer. 10145174
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
10 kg
10 l
100 l
Format:
Ropak-Becher
Securitainer Fläschchen mit Verschluss
Packungsgröße:
1 Liter
10 Kilogramm
10 Liter
100 Liter
Artikelnummer. Menge Format unitSize
10145174 100 l Ropak-Becher 100 Liter
10411995 10 kg Ropak-Becher 10 Kilogramm
11550436 10 l Securitainer Fläschchen mit Verschluss 10 Liter
10748224 1 l Securitainer Fläschchen mit Verschluss 1 Liter
4 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10145174
Marke: Gibco™ 12529001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
CD 293-AGT™-Medium
CD 293 AGT™ is a protein-free, chemically-defined medium in an easy-to-use granular format. CD 293 AGT™ is optimized for the growth of suspension cultures of 293 cells.
AGT = Advanced Granulation Technology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie 293 (HEK)
Klassifikation Animal Origin-free, Chemically-defined, Protein-free, Serum-free
Form Pulver (AGT)
Produkttyp CD 293 Medium
Serum Level Serumfrei
Sterilität Unsteril
Mit Additiven Low Glucose, HEPES, Sodium Pyruvate, Natriumhydrogencarbonat
Ohne Additive Kein Glutamin, No Phenol Red
Glucosekonzentration 4500 mg/L
Menge 100 l
Versandbedingung Nasseis
Endotoxin-Gehalt Low
Format Ropak-Becher
Antibiotika inklusive Keine Antibiotika
Anorganische Salze Calcium, Magnesium, Natriumphosphat
Reinheits- oder Qualitätsgrad Certified
Rekonstituiertes Volumen 100 L
Inhalt und Lagerung Store at 2°C to 8°C in the dark.
Kulturmilieu CO2
Culture Type Suspension Cell Culture
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.