Learn More
Gibco™ CD 293 AGT™ Medium
CD 293-AGT™-Medium
Marke:  Gibco™ 12529003
Weitere Details : Netto-Gewicht : 10.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10411995
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
CD 293 AGT™ ist ein Protein-freies, chemisch definiertes Medium in einem anwenderfreundlichen Granulatformat. CD 293 AGT™ ist für das Wachstum von Suspensionskulturen von 293 Zellen optimiert.
Advanced Granulation Technology, AGT
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
293 (HEK)
CD 293-AGT™-Medium
Geringer Glukosegehalt, Natriumpyruvat, HEPES, Natriumbikarbonat
Niedrig
Herstellung von Antikörpern und Zellkulturen, Bioproduktion, Säugetierzellkultur, Herstellung von viralen Impfstoffen
10 kg
CD 293 AGT™ Medium, 10 kg, Pulver (AGT), 293(HEK)-Zelltyp, Versand mit Nasseis, Lagerung bei 2 bis 8 °C, für die Herstellung von Antikörpern und Zellkulturen, Säugetierzellkultur, Virusimpfstoffproduktion
Pulver (AGT)
Nicht steril
Kein Phenolrot, Kein Glutamin
Ropak-Eimer
zertifizierten
Nur für Forschungszwecke