Learn More
CD10 Mouse, PE-Cy7, Clone: SN5c, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
212.00 € - 1980.00 €
Spezifikation
Antigen | CD10 |
---|---|
Klon | SN5c |
Konzentration | 5μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15991658
|
EnquireBio
QAB21-PE7-25TESTS |
25 Tests |
212.00 €
25 Tests |
Verfügbar ab: 12-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15981658
|
EnquireBio
QAB21-PE7-100TESTS |
100 Tests |
465.00 €
100 Tests |
Verfügbar ab: 12-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15901668
|
EnquireBio
QAB21-PE7-500TESTS |
500 Tests |
1980.00 €
500 Tests |
Verfügbar ab: 12-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
CD10 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
4311 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
SN5c | |
Flow Cytometry | |
PE-Cyanine7 | |
RUO | |
NP_009219 | |
MME | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |