Learn More
CD117/c-kit Antibody (9D2) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NB110-93600-0.025MG
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18223794
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
CD117/c-kit Monoclonal specifically detects CD117/c-kit in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CD117/c-kit
Monoclonal
LYOPH
Western Blot 1:100-1:1000, Immunohistochemistry 1:100-1:400, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:400
P05532
KIT
Recombinant Mouse SCF-R extracellular domain
0.025 mg
Cancer, Cytokine Research, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Mesenchymal Stem Cell Markers, Protein Kinase, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Tyrosine Kinases
3815
Mouse
Purified
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunohistochemistry
9D2
Unconjugated
A 0.2 um filtered solution in PBS with No Preservative
CD117, CD117 antigen, ckit, C-Kit, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, PBT, piebald trait, Proto-oncogene c-Kit, proto-oncogene tyrosine-protein kinase Kit, SCFRmast/stem cell growth factor receptor, soluble KIT variant 1, Tyrosine-protein kinase Kit, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene-like protein
Rat
Protein G purified
RUO
Primary
Reconstitute with 0.5 ml sterilized PBS to a final concentration of 0.2 mg/ml.
Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG2