Learn More
CD117/c-kit Antibody (9D2) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
201.00 € - 518.00 €
Spezifikation
Antigen CD117/c-kit
Klon 9D2
Konzentration LYOPH
Verdünnung Western Blot 1:100-1:1000, Immunohistochemistry 1:100-1:400, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:400
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunohistochemistry
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18223794
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NB110-93600-0.025MG
0.025 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
18710954
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NB110-93600
0.1 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
CD117/c-kit Monoclonal specifically detects CD117/c-kit in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
CD117/c-kit
LYOPH
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunohistochemistry
Unconjugated
Rat
Cancer, Cytokine Research, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Mesenchymal Stem Cell Markers, Protein Kinase, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Tyrosine Kinases
P05532
3815
IgG2
Protein G purified
9D2
Western Blot 1:100-1:1000, Immunohistochemistry 1:100-1:400, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:400
Monoclonal
Purified
RUO
Mouse
CD117, CD117 antigen, ckit, C-Kit, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, PBT, piebald trait, Proto-oncogene c-Kit, proto-oncogene tyrosine-protein kinase Kit, SCFRmast/stem cell growth factor receptor, soluble KIT variant 1, Tyrosine-protein kinase Kit, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene-like protein
KIT
Primary
Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.