Learn More
CD117 Rat anti-Mouse, BB700, Clone: 2B8, BD Horizon™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 566415
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15885029
  • 228.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-12-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CD117 Monoclonal antibody specifically detects CD117 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD117
Monoclonal
0.2 mg/mL
Rat
RUO
Mouse
Purified
Flow Cytometry
2B8
BB700
25 μg
Primary
Refrigerate (2 to 8°C)
IgG2b κ