Learn More
CD11b/Mac-1 Mouse anti-Human, PE-Cy7, Clone: ICRF44, BD
Mouse Monoclonal Antibody
280.00 € - 570.00 €
Spezifikation
Antigen | CD11b |
---|---|
Klon | ICRF44 |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | PE-Cyanine7 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15801239
|
BD Biosciences
561685 |
25 Tests |
280.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15829028
|
BD Biosciences
557743 |
100 Tests |
570.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The ICRF44 monoclonal antibody specifically binds to CD11b, the 165-kDa adhesion glycoprotein that associates with the 95-kDa integrin β2 (CD18) to form the CD11b/CD18 complex, also known as Mac-1 or CR3. CD11b is expressed on activated lymphocytes, monocytes, granulocytes, and a subset of NK cells. CD11b functions in cell-cell and cell-substrate interactions and is a receptor for iC3b, CD54 (ICAM-1), CD102 (ICAM-2) and CD50 (ICAM-3). This antibody significantly inhibits polymorphonuclear leukocyte aggregation in response to fMLP.
Spezifikation
CD11b | |
Flow Cytometry | |
PE-Cyanine7 | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified | |
Mac-1α, integrin αM subunit, CR3 α chain |
ICRF44 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
Human monocytes | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.