Learn More
CD11b Rat anti-Mouse, PE-CF594, Clone: M1/70, BD
Rat Monoclonal Antibody
231.00 € - 595.00 €
Spezifikation
Antigen CD11b
Klon M1/70
Konzentration 0.2mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15891809
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
562317
25 μg
231.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15891779
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
562287
0.1 mg
595.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The M1/70 monoclonal antibody specifically binds to CD11b, also known as Integrin alpha M (Itgam or αM). CD11b is a 170-kDa type 1 transmembrane glycoprotein and belongs to the Integrin alpha chain family. CD11b serves as the alpha chain of the heterodimeric Mac-1 integrin (CD11b/CD18, αMβ2), also known as complement receptor 3 (CR3). Mac-1 mediates adhesion to ICAM-1 (CD54), ICAM-2 (CD102), fibrinogen and binding to C3bi. Mac-1 is expressed at varying levels on granulocytes, macrophages, myeloid-derived dendritic cells, natural killer cells, microglia, and B-1 B lymphocytes. Mac-1 expression is rapidly up-regulated on neutrophils after activation, in the same time period that CD62L (L-selectin) is shed from the cell surface. The M1/70 antibody reportedly blocks cell adherence and C3bi binding but does not block cell-mediated lysis. Cross-reaction of the M1/70 antibody with CD11b expressed on human monocytes, polymorphonuclear leukocytes, and NK cells has been reported.
Spezifikation
Spezifikation
CD11b
0.2mg/mL
Monoclonal
Rat
Mouse
Mouse Splenic Cells
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
M1/70
Flow Cytometry
PE-CF594
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
IgG2b κ
Affinity Purified
Itgam; Integrin alpha-M; Ly-40; Mac-1a; Mac-1 alpha; CR3A; CR-3 alpha chain