missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD11c Armenian Hamster, Biotin, Clone: N418, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
85.85 € - 326.00 €
Spezifikation
Antigen | CD11c |
---|---|
Klon | N418 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15911698
|
EnquireBio
QAB23-B-25UG |
25 μg |
85.85 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 01-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15901698
|
EnquireBio
QAB23-B-100UG |
100 μg |
187.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 01-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15921698
|
EnquireBio
QAB23-B-500UG |
500 μg |
326.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 01-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
CD11c | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Armenian Hamster | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
16411 | |
IgG | |
Protein A/G Purified |
N418 | |
Flow Cytometry | |
Biotin | |
RUO | |
NP_067309 | |
Itgax | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |