Learn More
CD11c (Dendritic Cell Marker) Mouse, Clone: ITGAX/2507, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00 € - 478.00 €
Spezifikation
| Antigen | CD11c (Dendritic Cell Marker) |
|---|---|
| Klon | ITGAX/2507 |
| Konzentration | 200μg/mL |
| Anwendungen | Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15910298
|
EnquireBio
3687-MSM6-P0 |
20 μg | |||||||
|
15920298
|
EnquireBio
3687-MSM6-P1 |
100 μg |
554.40 € 478.00 € / 100 Mikrogramm Sparen 76.40 € 13% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
| CD11c (Dendritic Cell Marker) | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant fragment of human ITGAX protein (apprx. aa 637-827) | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 145kDa |
| ITGAX/2507 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 3687 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| Cell Surface | |
| THP-1 cells. Tonsil or Lymph Node |