Learn More
CD11c Mouse, Clone: ITGAX/1242, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 3687-MSM2-P0
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920288
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
CD11c
Cell surface
ITGAX/1242
Unconjugated
XP_011544154
Recombinant human ITGAX protein fragment (aa 637-827)
Human dendritic cells. Human lymph nodes and tonsils.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
Mouse
145kDa
Protein A/G Purified
RUO
3687
IgG2b κ