Learn More
CD11c Mouse, Clone: ITGAX/1242, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00 € - 478.00 €
Spezifikation
| Antigen | CD11c |
|---|---|
| Klon | ITGAX/1242 |
| Konzentration | 200μg/mL |
| Anwendungen | Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15920288
|
EnquireBio
3687-MSM2-P0 |
20 μg | |||||||
|
15930288
|
EnquireBio
3687-MSM2-P1 |
100 μg |
554.40 € 478.00 € / 100 Mikrogramm Sparen 76.40 € 13% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
| CD11c | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| 3687 | |
| IgG2b κ | |
| Protein A/G Purified | |
| Cell surface | |
| Human dendritic cells. Human lymph nodes and tonsils. |
| ITGAX/1242 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| XP_011544154 | |
| Recombinant human ITGAX protein fragment (aa 637-827) | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 145kDa |