Learn More
CD11c Mouse, Clone: ITGAX/1242, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 3687-MSM2-P1
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15930288
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    554.40 €
    478.00 € / 100 Mikrogramm
    Sparen 76.40 €
    13% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CD11c
Cell surface
ITGAX/1242
Unconjugated
XP_011544154
Recombinant human ITGAX protein fragment (aa 637-827)
Human dendritic cells. Human lymph nodes and tonsils.
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
Mouse
145kDa
Protein A/G Purified
RUO
3687
IgG2b κ