Learn More
CD127 Mouse anti-Human, Alexa Fluor 647, Clone: HIL-7R-M21, BD
Mouse Monoclonal Antibody
270.00 € - 530.00 €
Spezifikation
Antigen CD127
Klon HIL-7R-M21
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Alexa Fluor 647
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15890579
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
560905
25 Tests
270.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15809518
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
558598
100 Tests
530.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The hIL-7R-M21 monoclonal antibody specifically binds to the 60-90 kDa glycoprotein, CD127. CD127 is also known as the IL-7 receptor alpha (IL-7Rα) subunit. The IL-7 receptor complex is a heterodimer composed of CD127 and the common gamma chain (γc, CD132), shared by other cytokine receptors (IL-2R, IL-4R, IL-9R, IL-15R, and IL-21R). CD127 is expressed on thymocytes, T- and B-cell progenitors, mature T cells, and some lymphoid and myeloid cells. In vitro experiments show the expression of CD127 is down-regulated following T cell activation. Studies indicate that the IL-7 Receptor plays an important role in the proliferation and differentiation of mature T cells. Recently, it has been shown that low surface expression of CD127, in combination with intermediate to high surface expression of CD25, the α chain of the IL-2 receptor complex, can distinguish between human regulatory and conventional CD4+ T cells in human adult and cord blood, lymph nodes and thymus.
Spezifikation
Spezifikation
CD127
Flow Cytometry
Alexa Fluor 647
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
IgG1 κ
Affinity Purified
IL-7R; IL7R; IL7RA; IL-7Rα; IL-7R-alpha; Interleukin-7 Receptor alpha
HIL-7R-M21
Monoclonal
Mouse
Human
Human IL-7R Recombinant Protein
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.