missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD138 (Syndecan-1) Mouse, anti-Human, APC, Clone: MI15, STEMCELL Technologies
Beschreibung
- The MI15 antibody reacts with an extracellular epitope on CD138 (Syndecan-1), an ∼85 - 95 kDa type 1 transmembrane glycoprotein expressed on the surface of pre-B cells, immature B cells, and normal and malignant plasma cells (but not mature circulating B cells), as well as on non-hematopoietic cells such as embryonic mesenchymal cells, endothelial, epithelial and neural cells
- CD138 expression is used as a diagnostic marker for several types of tumors
- CD138 is thought to act primarily as a receptor that modulates cell proliferation, cell migration and cell-matrix associations by linking the extracellular matrix to the cytoskeleton
- Theparin sulfate and chondroitin sulfate moieties attached to CD138 associate with several proteins, including collagens, fibronectin, tenascin, thrombospondin and certain cytokines
- The MI15 antibody recognizes a different epitope than that of the clone DL-101 anti-CD138 antibody but blocks binding of clone B-B4
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD138 (Syndecan-1) |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | MI15 |
| Konjugat | APC |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Menge | 100 Tests |
| Primär oder sekundär | Primary |
| Zielspezies | Cynomolgus, Human, Rhesus Monkey |
| Isotype | IgG1 κ |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?