Learn More
CD138 (Syndecan-1) Mouse, anti-Human, APC, Clone: MI15, STEMCELL Technologies
Mouse Monoclonal Antibody
237.60 € - 607.50 €
Spezifikation
Antigen CD138 (Syndecan-1)
Klon MI15
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Konjugat APC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17118341
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Stemcell Technologies
60003AZ.1
25 Tests
237.60 €
25 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17108341
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Stemcell Technologies
60003AZ
100 Tests
607.50 €
100 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • The MI15 antibody reacts with an extracellular epitope on CD138 (Syndecan-1), an ∼85 - 95 kDa type 1 transmembrane glycoprotein expressed on the surface of pre-B cells, immature B cells, and normal and malignant plasma cells (but not mature circulating B cells), as well as on non-hematopoietic cells such as embryonic mesenchymal cells, endothelial, epithelial and neural cells
  • CD138 expression is used as a diagnostic marker for several types of tumors
  • CD138 is thought to act primarily as a receptor that modulates cell proliferation, cell migration and cell-matrix associations by linking the extracellular matrix to the cytoskeleton
  • Theparin sulfate and chondroitin sulfate moieties attached to CD138 associate with several proteins, including collagens, fibronectin, tenascin, thrombospondin and certain cytokines
  • The MI15 antibody recognizes a different epitope than that of the clone DL-101 anti-CD138 antibody but blocks binding of clone B-B4
Spezifikation
Spezifikation
CD138 (Syndecan-1)
Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
APC
Cynomolgus, Human, Rhesus Monkey
Primary
MI15
Monoclonal
Mouse
IgG1 κ
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.