Learn More
CD14 Mouse, PE-Cy7, Clone: 61D3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
276.00 € - 545.00 €
Spezifikation
Antigen | CD14 |
---|---|
Klon | 61D3 |
Konzentration | 5μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15931748
|
EnquireBio
QAB26-PE7-25TESTS |
25 Tests |
276.00 €
25 Tests |
Verfügbar ab: 01-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15921748
|
EnquireBio
QAB26-PE7-100TESTS |
100 Tests |
545.00 €
100 Tests |
Verfügbar ab: 01-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
CD14 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
929 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
61D3 | |
Flow Cytometry | |
PE-Cyanine7 | |
RUO | |
NP_000582 | |
CD14 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |