Learn More
CD161a Mouse anti-Rat, FITC, Clone: 10/78, BD
Mouse Monoclonal Antibody
213.00 € - 610.00 €
Spezifikation
Antigen CD161a
Klon Oct-78
Konzentration 0.5mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15861329
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
561781
50 μg
213.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15887948
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
555008
0.5 mg
610.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The 10/78 antibody reacts with NKR-P1A, a 60-kDa homodimer expressed on all natural killer (NK) cells and a small subset of T lymphocytes. The 10/78 antibody competes with the previously described 3.2.3 antibody for binding to the antigen. NKR-P1A is a type-II integral membrane protein with an extracellular C-type lectin domain, which is an NK cell-activating receptor specific for tumor target cells. Many rat dendritic cells have been shown to express NKR-P1A, and a subpopulation of these cells has cytotoxic activity. NKR-P1A has also been detected at low levels on peripheral blood monocytes, and its expression is upregulated in IFN-γ-activated monocytes, specifically in a subpopulation of large monocytes with phagocytic capacity. Furthermore, activated peripheral blood neutrophils may express a low level of NKR-P1A. In the mouse and rat, three members of the NKR-P1 gene family have been identified; but in the human gene family, a single NKR-P1 homologue has been discovered and designated Cd161
Spezifikation
Spezifikation
CD161a
0.5mg/mL
Monoclonal
Mouse
Rat
Not reported
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Oct-78
Flow Cytometry
FITC
RUO
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
IgG1 κ
Affinity Purified
NKR-P1A