missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD163 Antibody (CL10658), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-21179-25ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD163 Monoclonal antibody specifically detects CD163 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| CD163 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.2, 40% glycerol | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL10658 | |
| Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| CD_antigen: CD163, CD163, CD163 molecule, Hemoglobin scavenger receptor, M130, macrophage-associated antigen, MM130, SCARI1, scavenger receptor cysteine-rich type 1 protein M130, sCD163, Soluble CD163 | |
| This antibody was developed against a Recombinant Protein Epitope Signature Tag (PrEST) antigen sequence of Q86VB7. Actual immunogen sequence is proprietary. | |
| 25 ul | |
| Angiogenesis, Immune System Diseases, Immunology, Inflammation, Innate Immunity | |
| 9332 | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur