Learn More
CD184 Mouse anti-Human,Baboon,Cynomolgus,Rhesus Ma, BB700, Clone: 12G5, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
670.00 € - 950.00 €
Spezifikation
Antigen | CD184 |
---|---|
Klon | 12G5 |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Brilliant Blue 700 (BB700) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15895139
|
BD Biosciences
566553 |
25 Tests |
670.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15885139
|
BD Biosciences
566552 |
100 Tests |
950.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
CD184 Monoclonal antibody specifically detects CD184 in Human,Baboon,Cynomolgus,Rhesus Ma samples. It is validated for Flow Cytometry.Spezifikation
CD184 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Blue 700 (BB700) | |
Mouse | |
Human, Baboon, Cynomolgus, Rhesus Macaque | |
Refrigerate (2 to 8°C) |
12G5 | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
IgG2a κ |