Learn More
CD19 Mouse, PerCP, Clone: SJ25C1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB29-PCP-500Tests
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15901788
  • 2185.00 € / 500 Tests
Verfügbar ab: 28-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CD19
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD19
Protein A/G Purified
RUO
930
IgG1 κ
Flow Cytometry
SJ25C1
PerCP
NP_001171569
Mouse
500 Tests
Primary
Store at 2-4°C.