Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CD1a Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ CD1a Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
130.56 € - 870.00 €
Spezifikation
Antigen CD1a Ab-2
Klon MTB1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
12682237
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-746-S0
100 μL Concentrated Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12692237
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-746-S1
500 μL Concentrated
847.00 €
500 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12672237
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-746-S
1 mL Concentrated Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12662237
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-746-R7
7 mL Prediluted Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
At least five CD1 genes (CD1a, b, c, d, and e) have been identified. CD1 is expressed on cortical thymocytes, Langerhans cells, and dendritic cells. It is absent on mature peripheral blood T cells but intracytoplasmic expression is detected on activated T lymphocytes. CD1 proteins have been demonstrated to restrict T-cell response to non-peptide lipid and glycolipid antigens and play a role in non-classical antigen presentation.
Host Species: Mouse
Clone: MTB1
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: External domain
Immunogen: Full external domain of CD1a
Molecular Weight: 49 kDa
Positive Control: Thymus
Cellular Localization: Membrane and cytoplasm
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Spezifikation
CD1a Ab-2
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
IgG2a κ
MTB1
Monoclonal
Mouse
Hematopoietic
Full external domain of CD1a