Learn More
CD209 / DC-SIGN Mouse, Clone: C209/1781, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00 € - 510.00 €
Spezifikation
Antigen | CD209 / DC-SIGN |
---|---|
Klon | C209/1781 |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15900168
|
EnquireBio
30835-MSM1-P1 |
100 μg |
510.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15990158
|
EnquireBio
30835-MSM1-P0 |
20 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
CD209 / DC-SIGN | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
30835 | |
Recombinant human CD209 protein fragment | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
45kDa |
C209/1781 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_001138371 | |
CD209 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified | |
Secreted and Cell Surface | |
THP-1 or HeLa Cells. Small Intestine, Uterus or Lymph Node. |