Learn More
CD223 (LAG-3) Monoclonal Antibody (3DS223H), Super Bright™ 702, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
201.00 € - 381.00 €
Spezifikation
Antigen | CD223 (LAG-3) |
---|---|
Klon | 3DS223H |
Konzentration | 5 μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16311654
|
Affymetrix eBioscience
67-2239-41 |
25 Tests |
201.00 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16321654
|
Affymetrix eBioscience
67-2239-42 |
100 Tests |
381.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Mouse Monoclonal Antibody
LAG-3 is a 70-kDa surface glycoprotein belonging to the Ig superfamily with homology to CD4. LAG-3 binds to MHC class II with higher affinity than CD4 and is thought to be involved in the negative regulation of T cell activation and homeostatic proliferation. Surface expression of LAG-3 has been reported on activated T cells (including regulatory T cells) and NK cells. CD8+ T cells usually express LAG-3 at significantly higher levels than CD4+ T cells. Coexpression of LAG-3 and CD49b has been proposed to identify human and mouse Type 1 regulatory T cells (Tr1 cells).Spezifikation
CD223 (LAG-3) | |
5 μL/Test | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
Activation-induced cytidine deaminase-linked autoimmunity protein; Aida; CD223; FDC; LAG3; LAG-3; Ly66; lymphocyte activating 3; lymphocyte activation gene 3 protein; lymphocyte-activation gene 3; Secreted lymphocyte activation gene 3 protein; sLAG 3; sLAG3; sLAG-3; soluble LAG 3lymphocyte activating 3; soluble LAG3 | |
LAG3 | |
IgG1 κ | |
Affinity chromatography | |
Antibody |
3DS223H | |
Flow Cytometry | |
Super Bright 702 | |
Mouse | |
Human | |
P18627 | |
3902 | |
hCD223-FC PFA 4% | |
Primary | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
LAG3 |