missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD24 Antibody (4F4E10) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
196.00 € - 567.00 €
Spezifikation
| Antigen | CD24 |
|---|---|
| Klon | 4F4E10 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Verdünnung | Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, CyTOF-ready |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18141128
|
Novus Biologicals
NBP2-37352 |
0.1 mL |
600.00 € 567.00 € / 0.10 Milliliter Sparen 33.00 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18641646
|
Novus Biologicals
NBP2-37352-0.025ml |
0.025 mL |
196.00 €
0.03 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
CD24 Monoclonal specifically detects CD24 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF-ready.Spezifikation
| CD24 | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| CD 24, CD24 antigen, CD24 antigen (small cell lung carcinoma cluster 4 antigen), CD24 molecule, CD24Asignal transducer CD24, FLJ22950, FLJ43543, MGC75043, Small cell lung carcinoma cluster 4 antigen | |
| CD24 | |
| IgG1 | |
| Affinity Purified |
| 4F4E10 | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, CyTOF-ready | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Cancer, Neuronal Cell Markers, Neuronal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| 100133941 | |
| Purified recombinant fragment of human CD24 (AA: 15-80) expressed in E. Coli. | |
| Primary | |
| 8 kDa |
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts