Learn More
CD25 Mouse anti-Human, PE-Cy5, Clone: M-A251, BD
Mouse Monoclonal Antibody
240.00 € - 645.00 €
Spezifikation
Antigen | CD25 |
---|---|
Klon | M-A251 |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | PE-Cyanine5 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15890659
|
BD Biosciences
560988 |
25 Tests |
240.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15898158
|
BD Biosciences
555433 |
100 Tests |
645.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The M-A251 monoclonal antibody specifically binds to the 55 kDa type I transmembrane glycoprotein known as the low-affinity interleukin-2 receptor alpha chain subunit (IL-2Rα). CD25 is expressed on regulatory T cells and on activated lymphocytes (T and B) and monocytes. It associates with the IL-2Rβ/CD122 and the IL-2Rγ/CD132 receptor chains to form the high-affinity IL-2R complex. CD25 expression on T and B lymphocytes is upregulated by antigenic or mitogenic stimulation. Soluble CD25/IL-2Rα is produced as a consequence of lymphocyte stimulation and is found in biological fluids following inflammatory responses.
Spezifikation
CD25 | |
Flow Cytometry | |
PE-Cyanine5 | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
M-A251 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified | |
IL-2R; IL2RA; IL-2Rα; TCGFR; TAC antigen; p55 |
For Research Use Only.