Learn More
CD25 Rat, V450, Clone: PC61.5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
137.00 € - 301.00 €
Spezifikation
Antigen | CD25 |
---|---|
Klon | PC61.5 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15931878
|
EnquireBio
QAB34-V450-25UG |
25 μg |
137.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 16-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15921878
|
EnquireBio
QAB34-V450-100UG |
100 μg |
301.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 16-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
CD25 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
16184 | |
IgG1 λ | |
Protein A/G Purified |
PC61.5 | |
Flow Cytometry | |
Violet Fluor 450 (V450) | |
RUO | |
NP_032393 | |
Il2ra | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |