Learn More
CD26 Monoclonal Antibody (BA5b), FITC, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen CD2601
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10159912
  • 300.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Commonly used, FITC conjugates provide relatively high absorptivity, excellent fluorescence quantum yield, and good water solubility.
CD26 Monoclonal antibody specifically detects CD26 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD26
Monoclonal
FITC
DPP4
ACT3; Activation molecule 3; ADABP; ADCP2; ADCP-2; ADCP-I; adenosine deaminase complexing protein; Adenosine deaminase complexing protein 2; bile canaliculus domain-specific membrane glycoprotein; CD26; Dipeptidyl peptidase 4; Dipeptidyl peptidase 4 60 kDa soluble form; Dipeptidyl peptidase 4 membrane form; Dipeptidyl peptidase 4 soluble form; Dipeptidyl peptidase IV; Dipeptidyl peptidase IV 60 kDa soluble form; Dipeptidyl peptidase IV membrane form; Dipeptidyl peptidase IV soluble form; dipeptidylpeptidase 4; dipeptidyl-peptidase 4; dipeptidyl-peptidase 4 (CD26, adenosine deaminase complexing protein 2); dipeptidylpeptidase IV (CD26, adenosine deaminase complexing protein 2); DPP IV; DPP4; Dpp-4; DPPIV; DPP-IV; GP110 glycoprotein; I79_016618; serine protease; T-cell activation antigen CD26; THAM; Thymocyte-activating molecule; TP103; WC10
Mouse
purified
ASR
1803
4° C, store in dark
Liquid
Flow Cytometry
BA5b
PBS with BSA and 0.1% sodium azide
P27487
DPP4
Human CD26
500 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2a κ