Learn More
CD27 Hamster anti-Mouse, PE, Clone: LG.3A10, BD
Hamster Monoclonal Antibody
151.00 € - 365.00 €
Spezifikation
Antigen CD27
Klon LG.3A10
Konzentration 0.2mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15801339
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
561785
25 μg
151.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15839618
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
558754
0.1 mg
365.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The LG.3A10 monoclonal antibody specifically binds to CD27, a lymphocyte-restricted member of the Tumor Necrosis Factor Receptor family which binds to CD70. The CD27 molecule is a 45-kDa transmembrane glycoprotein which is constitutively expressed by lymphocytes of the T lineage: virtually all thymocytes and over 90% of peripheral T cells bearing both αβ and γδ T-cell receptors. CD27 cooperates with the pre-TCR in mediating thymocyte differentiation and expansion. In addition, one to ten percent of mature peripheral B cells express CD27, and CD27’s role in the differentiation of human plasma cells has been studied. Mouse NK cells, freshly isolated and IL-2-activated, also express CD27. In the bone marrow, CD27 is found on a progenitor population which provides short-term hematopoietic reconstitution. Cells of the myeloid lineage do not express CD27. Cross-linked LG.3A10 mAb has been reported to amplify the proliferative response of purified T lymphocytes to suboptimal mitogenic stimulation1 and to enhance NK-cell proliferation and IFN-γ production. In contrast, non-cross-linked LG.3A10 mAb inhibits CD3-induced pre-T cell development by interfering with the receptor-ligand interaction. This hamster mAb to a mouse leukocyte antigen has been observed to cross-react with a similar population of rat leukocytes.
Spezifikation
Spezifikation
CD27
0.2mg/mL
Monoclonal
Hamster
Mouse
Armenian hamster fibroblast line ARHO12 transfected with mouse Cd27 cDNA
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
LG.3A10
Flow Cytometry
PE
RUO
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
IgG1 κ
Affinity Purified