Learn More
CD279 (PD-1) Mouse anti-Human, BB515, Clone: EH12.1, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
224.00 € - 333.00 €
Spezifikation
Antigen | CD279 (PD-1) |
---|---|
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Brilliant Blue 515 (BB515) |
Form | Purified |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15864609
|
BD Biosciences
565936 |
25 Tests |
224.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15803689
|
BD Biosciences
564494 |
50 Tests |
333.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
CD279 (PD-1) Monoclonal antibody specifically detects CD279 (PD-1) in Human samples. It is validated for Flow cytometry.
CD279 (PD-1) Monoclonal antibody specifically detects CD279 (PD-1) in Human samples. It is validated for Flow cytometry.Spezifikation
CD279 (PD-1) | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Human | |
hPD-1; PD1; PDCD1; Programmed cell death 1; SLEB2 | |
IgG1 κ | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon™ BB515 under optimum conditions and unconjugated antibody was removed. |
Flow Cytometry | |
Brilliant Blue 515 (BB515) | |
Mouse | |
Cell Biology | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
Human PD-1 Recombinant Protein | |
Primary | |
Vol. Per test: 5μL |
For Research Use Only.