Learn More
CD28 Mouse, FITC, Clone: CD28.2, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB37-F-25Tests
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15901908
  • 98.45 € / 25 Tests
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CD28
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD28
Protein A/G Purified
RUO
940
IgG1 κ
Flow Cytometry
CD28.2
FITC
NP_006130
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.