missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD3 delta Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | CD3 delta |
|---|---|
| Konzentration | 0.13 mg/mL |
| Anwendungen | Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16836374
|
Proteintech
16669-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
16826374
|
Proteintech
16669-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene is part of the T-cell receptor/CD3 complex (TCR/CD3 complex) and is involved in T-cell development and signal transduction. The encoded membrane protein represents the delta subunit of the CD3 complex, and along with four other CD3 subunits, binds either TCR alpha/beta or TCR gamma/delta to form the TCR/CD3 complex on the surface of T-cells. Defects in this gene are a cause of severe combined immunodeficiency autosomal recessive T-cell-negative/B-cell-positive/NK-cell-positive (SCIDBNK). Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. Other variants may also exist, but the full-length natures of their transcripts has yet to be defined.Spezifikation
| CD3 delta | |
| Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human | |
| P04234, P04235 | |
| 12500, 915 | |
| CD3 delta Fusion Protein Ag10148 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| CD3D |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| CD3 delta, CD3D, CD3-delta, T cell receptor T3 delta chain, T3D | |
| CD3D | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.