Learn More
IBA Lifesciences CD3 Fab-Strep
Zu einem Twin-Strep-Tag™ fusioniertes Fab-Fragment geringer Affinität
Marke: IBA Lifesciences 6-8001-150
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00600kg
Description
- CD3 Fab-Strep ist ein rekombinant exprimiertes Fab-Fragment mit niedriger Affinität, das zu einem Twin-Strep-Tag™ fusioniert ist
- Aufgrund seiner geringen Affinität zum Ziel ist eine Erhöhung der Avidität erforderlich, um eine ausreichende Bindung an die Zelloberfläche zu gewährleisten
- Die Kombination von Fab-Streps mit einem Strep-Tactin™-Backbone führt zur Bildung von Komplexen, die stabil an Zellen binden
- Fab-Streps wurden zur spurenlosen Affinitätszellselektion (Fab-TACS™) auf Grundlage unserer Strep-Tag™-Technologie entwickelt.
Spécification
Lyophilisiert | |
Fluoreszierende Zellfärbung & Sortierung, Zellisolierung mit Magnet oder Affinitätschromatographie | |
Human | |
Human CD3 |
For Research Use Only.