Learn More
IBA Lifesciences CD3 Fab-TACS™ Agarosesäulen-Starterkit
Markierungsfreie Isolierung von CD3+ T-Zellen
154.00 € - 265.50 €
Produktcode | Marke | Zielspezies | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zielspezies | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17217740
|
IBA Lifesciences
6-3201-002 |
Human |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
17277740
|
IBA Lifesciences
6-3304-002 |
Maus |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- FAB-TACS™ - Traceless Affinity Cell Selection - ist ein positiver Zellisolierungsansatz auf Grundlage der auf unserer Strep-Tag™-Technologie
- CD3 ist ein Co-Rezeptor, der mit dem T-Zellrezeptor in Verbindung steht und eine Rolle bei der T-Zellaktivierung spielt
- Strep-Tactin™ TACS Agarosesäulen werden mit Strep-Tactin™-beschichteten Agarose-Makrobeads gefüllt, die zur Zellisolierung entwickelt wurden
- FAB-Fragmente, die zu einem Twin-Strep-Tag™ (Fab-Streps) fusioniert sind, binden sich an die Matrix
- Aufgrund der exklusiven Bindung des Fab-Strep an einem Oberflächenmarker haften Zielzellen an der Matrix. Zielungebundene Zellen werden effizient weggespült.
- In einem letzten Schritt führt die Zugabe von Biotin zur Elution der Zielzellen und Fab-Streps.
- Nach der Elution distanzieren sich die Fab-Streps aufgrund ihrer geringen Affinität von den Zelloberflächen
- Die markierungsfreien authentischen Zielzellen sind jetzt für weitere Anwendungen bereit.
Spezifikation
2°bis 8 °C |
For Research Use Only.