missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD3 Mouse, anti-Human, FITC, Clone: SK7, STEMCELL Technologies
Beschreibung
- The SK7 antibody reacts with the ∼20 kDa CD3ε subunit of the human T cell receptor (TCR)/CD3 complex, which is expressed on the surface of ∼95% of mature T cells and NKT cells, and variably on thymocytes
- A majority of T cell neoplasms also express CD3
- The CD3 complex, which is assembled from combinations of CD3γ, δ, ε, η and ζ subunits, associates non-covalently with the TCR and is involved in transducing antigen recognition signals into the cytoplasm of T cells and in regulating the cell surface expression of the TCR
- Activation of T cells by the TCR involves the cytoplasmic tails of the CD3 subunits, which are structurally related type 1 transmembrane proteins and members of the immunoglobulin superfamily
- Mutations in the CD3 subunits have been associated with various immunodeficiency disorders, including severe combined immunodeficiency (SCID)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD3 |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | SK7 |
| Konjugat | FITC |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Menge | 100 Tests |
| Primär oder sekundär | Primary |
| Zielspezies | Chimpanzee, Human |
| Isotype | IgG1 κ |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?