Learn More
CD3 Mouse, PerCP, Clone: SK7, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB4-PCP-500Tests
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15901958
  • 2475.00 € / 500 Tests
Verfügbar ab: 01-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CD3
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD3E
Protein A/G Purified
RUO
916
IgG1 κ
Flow Cytometry
SK7
PerCP
NP_000724
Mouse
500 Tests
Primary
Store at 2-4°C.