Learn More
CD3 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
Marke:  Proteintech 81324-1-RR-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30235481
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00 €
    129.00 € / 20 Mikroliter
    Sparen 20.00 €
    13% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The CD3 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human CD3. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The CD3 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF-P, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
CD3
4I19
Unconjugated
Rabbit
Protein A purification
Primary
Human, Mouse, Rat, Pig
23-25 kDa
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
500 μg/mL
FLJ18683; T3E; TCRE
Recombinant Protein
20 μL
916
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Recombinant Antibody