Learn More
CD3 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
129.00 € - 399.00 €
Spezifikation
| Antigen | CD3 |
|---|---|
| Klon | 4I19 |
| Konzentration | 500 μg/mL |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30233197
|
Proteintech
81324-1-RR-100UL |
100 μL |
439.00 € 399.00 € / 100 Mikroliter Sparen 40.00 € 9% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
30235481
|
Proteintech
81324-1-RR-20UL |
20 μL |
149.00 € 129.00 € / 20 Mikroliter Sparen 20.00 € 13% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The CD3 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human CD3. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The CD3 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF-P, ELISA analysis.Spezifikation
| CD3 | |
| 500 μg/mL | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| 916 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 4I19 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA | |
| Liquid | |
| Human, Mouse, Rat, Pig | |
| FLJ18683; T3E; TCRE | |
| IgG | |
| Protein A purification | |
| Recombinant Antibody |