Learn More
CD3 Rat, Qfluor 630, Clone: 17A2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
238.00 € - 326.00 €
Spezifikation
Antigen | CD3 |
---|---|
Klon | 17A2 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
15911808
|
EnquireBio
QAB3-QF630-100UG |
100 μg |
238.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15921808
|
EnquireBio
QAB3-QF630-500UG |
500 μg |
326.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Specifications
CD3 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
12502 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |
17A2 | |
Flow Cytometry | |
Qfluor 630 | |
RUO | |
NP_033980 | |
Cd3g | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |