missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD30 Ligand/TNFSF8 Antibody (MM0168-3G56) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-11973-0.025MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD30 Ligand/TNFSF8 Monoclonal specifically detects CD30 Ligand/TNFSF8 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
| CD30 Ligand/TNFSF8 | |
| Monoclonal | |
| LYOPH | |
| Western Blot 1:500-1000, Immunohistochemistry-Paraffin 15 ug/ml | |
| P32971 | |
| TNFSF8 | |
| Human TNFSF8 | |
| 0.025 mg | |
| Apoptosis, Cancer | |
| 944 | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| MM0168-3G56 | |
| Unconjugated | |
| A 0.2 um filtered solution in PBS with No Preservative | |
| CD153, CD153 antigen, CD30 antigen ligand, CD30-L, CD30LCD30 ligand, CD30LGMGC138144, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 8, tumor necrosis factor ligand superfamily member 8 | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Reconstitute with 0.2 ml sterilized PBS to a final concentration of 0.5 mg/ml. | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur