missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD30 Ligand/TNFSF8 Antibody (MM0168-3G56) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
205.80 € - 516.60 €
Spezifikation
| Antigen | CD30 Ligand/TNFSF8 |
|---|---|
| Klon | MM0168-3G56 |
| Konzentration | LYOPH |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18010527
|
Novus Biologicals
NBP2-11973-0.025MG |
0.025 mg |
218.00 € 205.80 € / 25 Mikrogramm Sparen 12.20 € 5% Rabatt |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18074204
|
Novus Biologicals
NBP2-11973 |
0.1 mg |
547.00 € 516.60 € / 0.10 Milligramm Sparen 30.40 € 5% Rabatt |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
CD30 Ligand/TNFSF8 Monoclonal specifically detects CD30 Ligand/TNFSF8 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Spezifikation
| CD30 Ligand/TNFSF8 | |
| LYOPH | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| CD153, CD153 antigen, CD30 antigen ligand, CD30-L, CD30LCD30 ligand, CD30LGMGC138144, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 8, tumor necrosis factor ligand superfamily member 8 | |
| TNFSF8 | |
| Protein G purified |
| MM0168-3G56 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Apoptosis, Cancer | |
| P32971 | |
| 944 | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts