Learn More
IBA Lifesciences CD31 Fab-TACS™ Agarosesäulen-Starterkit
Markierungsfreie Isolierung von CD31+-Zellen aus Vollblut, Buffy Coat und PBMCs
Marke: IBA Lifesciences 6-3216-002
Weitere Details : CAS : 26628-22-8 Netto-Gewicht : 0.18600kg
Beschreibung
- FAB-TACS™ - Traceless Affinity Cell Selection - ist ein positiver Zellisolierungsansatz auf Grundlage der auf unserer Strep-Tag™-Technologie
- Das CD31 Fab-TACS™ Agarosesäulen-Starterkit ermöglicht die markierungsfreie Isolierung von menschlichen CD31+ Zellen aus Vollblut, Buff Coat, PBMCs und anderen Zellsuspensionen
- CD31 wird auch als Thrombozyten-Endothelzelladhäsionsmolekül (PECAM-1) bezeichnet und auf verschiedenen Zelltypen wie Endothelzellen, Thrombozyten, Monozyten, Neutrophilen und Lymphozyten exprimiert.
- Strep-Tactin™ TACS Agarosesäulen werden mit Strep-Tactin™-beschichteten Agarose-Makrobeads gefüllt, die zur Zellisolierung entwickelt wurden
- FAB-Fragmente, die zu einem Twin-Strep-Tag™ (Fab-Streps) fusioniert sind, binden sich an die Matrix
- Aufgrund der exklusiven Bindung des Fab-Strep an einem Oberflächenmarker haften Zielzellen an der Matrix. Zielungebundene Zellen werden effizient weggespült.
- In einem letzten Schritt führt die Zugabe von Biotin zur Elution der Zielzellen und Fab-Streps.
- Nach der Elution trennen sich die Fab-Streps aufgrund ihrer reduzierten Affinität von den Zelloberflächen
- Die markierungsfreien authentischen Zielzellen sind jetzt für weitere Anwendungen bereit.
Spezifikation
Strep-Tactin™ TACS Agarosesäulen, 1 ml (2 x), CD31 Fab-Strep (Human), 10 x Puffer-CI, Biotin-Stammlösung, TACS Säulenadapter | |
Human |
Nur für Forschungszwecke.