Learn More
CD32 Rat, Qfluor 630, Clone: 2.4G2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
238.00 € - 580.00 €
Spezifikation
Antigen | CD32 |
---|---|
Klon | 2.4G2 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15902598
|
EnquireBio
QAB87-QF630-100UG |
100 μg |
238.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 15-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15922598
|
EnquireBio
QAB87-QF630-500UG |
500 μg |
364.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 15-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15912598
|
EnquireBio
QAB87-QF630-1MG |
1 mg |
580.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 15-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
CD32 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
14131 | |
IgG2b | |
Protein A/G Purified |
2.4G2 | |
Flow Cytometry | |
Qfluor 630 | |
RUO | |
XP_006496722 | |
FCGR2b | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |