Learn More
CD34 Rabbit, Clone: HPCA1/1806R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
199.00 € - 510.00 €
Spezifikation
Antigen | CD34 |
---|---|
Klon | HPCA1/1806R |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15921238
|
EnquireBio
947-RBM6-P1 |
100 μg |
510.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 01-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15911238
|
EnquireBio
947-RBM6-P0 |
20 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
CD34 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Rabbit | |
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
947 | |
Recombinant full-length human HPCA1 protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
90-110kDa |
HPCA1/1806R | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_001020280 | |
CD34 | |
IgG κ | |
Protein A/G Purified | |
Cell surface | |
KG-1 cells, Tonsil, or Angiosarcoma |